Få mere at vide
BRAND™ Silberbrand™ Eterna Klasse B Borosilikatglas Høj Form Målecylinder
Artikelnummer. 11834150 Shop alle Brand produkter
Kapacitet (metrisk):
5 mL
10 mL
25 mL
50 mL
100 mL
250 mL
500 mL
1000 mL
2000 mL
Gradueringer:
0.1 mL
0.2 mL
0.5 mL
1 mL
2 mL
5 mL
10 mL
20 mL
Pakningsstørrelse:
Hver
Pakke med 2
Artikelnummer. 11834150
Brand: BRAND™ 31908
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Fremstillet af borosilikatglas og overholder DIN EN ISO 4788 standarder. BRAND™ Silberbrand™ Eterna Klasse B borosilikatglas højformsmålecylinder inkluderer en integreret tud forhindrer spild, mens sekskantet glasbase giver stabilitet. Ravfarvede gradueringer muliggør let volumenvurdering med uigennemsigtige og lyse væsker.
  • Fremstillet af borosilikatglas
  • Overholder DIN EN ISO 4788 standarder
  • Kalibreret til at indeholde (TC, In)
  • Integreret tud forhindrer spild under hældning
  • Sekskantet glasbund giver stabilitet
  • Ravfarvede gradueringer muliggør let volumenvurdering med uigennemsigtige og lyse væsker
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Varebeskrivelse Ravfarvede gradueringer
Base Type Sekskantet
Kalibrering At indeholde
Skala farve Ravgul
Form Rund
Certificeringer/compliance DIN EN ISO 4788
Klasse B
Højde (metrisk) 140 mm
Tolerancemetrik ±0,15 ml
Type Gradueret målecylinder
Materiale Borosilikatglas
Kapacitet (metrisk) 10 mL
Gradueringer 0.2 mL
Autoklaverbar Autoklaverbar
Underafdeling 0.2mL