Få mere at vide
Hirschmann™ Klasse B målecylindre, blå graduering, med plastikfatning og beskyttelseskrave
Kapacitet (metrisk):
10 mL
25 mL
50 mL
Beskrivelse
- Med tud, plastikfatning og beskyttelseskrave, kort linjeafdeling
- Blå graduering
- Klasse B
- Acc. til DIN EN ISO 4788
- Korrosionsfri og modstandsdygtig over for termisk stød
Tekniske data
Tekniske data
| Base Type | Sekskantet |
| Kalibrering | At indeholde |
| Oversigt | Kalibrering til at indeholde, med plastikfatning og beskyttelseskrave |
| Skala farve | Blå |
| Form | Rund |
| Sterilitet | Ikke steril |
| Certificeringer/compliance | DIN EN ISO 4788 |
| Klasse | B |
| Højde (metrisk) | 140 mm |
| Tolerancemetrik | ±0,15 ml |
| Vis mere |