Få mere at vide
Hirschmann™ Klasse B gradueret polypropylen cylindre med hævede blå gradueringer Artikelnummer.: 13128029
Kun undefined tilbage
Læg i indkøbskurv
Hirschmann™ Klasse B gradueret polypropylen cylindre med hævede blå gradueringer
Artikelnummer. p-7162716
Kapacitet (metrisk):
25 mL
1000 mL
Artikelnummer. 13128029
Brand: Hirschmann™ 7500160
Kun undefined tilbage
Læg i indkøbskurv
Kun undefined tilbage
Læg i indkøbskurv
Fremragende til præcis væskemåling og væskeoverførsel i laboratoriet.
  • Acc. til DIN 12681/ISO 6706
  • PP
  • Forhøjet skala
  • Hovedpunkt ring graduering
  • Sekskantet base
Tekniske data
Materiale Polypropylen
Certificeringer/compliance DIN 12681, ISO 6706
nr. pr. pakke 12/pakke
Oversigt Gradueret cylinder, PP
Klasse B
Engangs Genanvendelig
Diameter (metrisk) 15 mm
Gradueringer 0.2 mL
Form Rund
Til brug med (applikation) Præcis væskemåling og væskeoverførsel i laboratoriet
Skala farve Blå
Base Type Sekskantet
Højde (metrisk) 145 mm
Type Gradueret målecylinder
Produkttitel
Hirschmann™ Klasse B gradueret polypropylen cylindre med hævede blå gradueringer >