Få mere at vide
Hirschmann™ Klasse B gradueret polypropylen cylindre med hævede blå gradueringer
Fremragende til præcis væskemåling og væskeoverførsel i laboratoriet.
Brand: Hirschmann™ 7500194
814.74 DKK valid until 2025-12-31
Use promo code "25339" to get your promotional price.
Denne vare kan ikke returneres.
Se returpolitik
Beskrivelse
- Acc. til DIN 12681/ISO 6706
- PP
- Forhøjet skala
- Hovedpunkt ring graduering
- Sekskantet base
Tekniske data
B | |
Rund | |
Blå | |
482 mm |
Genanvendelig | |
Præcis væskemåling og væskeoverførsel i laboratoriet | |
Sekskantet | |
Gradueret målecylinder |
Korrektion af produktindhold
Produkttitel
Hirschmann™ Klasse B gradueret polypropylen cylindre med hævede blå gradueringer > Kapacitet (metrisk): 2000 ml
Ser du en mulighed for forbedring?Del en indholdskorrektion