Description
- Fremstillet af højklar polypropylen.
- Høj form med blå trykt skala giver nem volumenvurdering.
- Klasse B.
- Overholder DIN 12681 og ISO 6706 standarder.
- Kalibreret til at indeholde (TC, In.)
- Udsættelse for temperaturer op til 80 °C vil ikke forårsage permanent overskridelse af fejlgrænser.
- Rengøring op til 60 °C anbefales for at bevare mærker og påskrifter.
Specifications
Specifications
| Kapacitet (metrisk) | 2000 mL |
| Tolerance | ±20 ml |
| Klasse | Klasse B |
| Mængde | Pakke m. 1 stk. |
| Gradueringer | 20 mL |
| Grænse for fejl | ±20 ml |
| Underafdeling | 20 mL |
| Form | Rund |
| Skala farve | Blå |
| Base Type | Sekskantet |
| Show More |