Få mere at vide
Hirschmann™ Klasse AS Glas buretter, Schellbach
Kapacitet (metrisk):
10 mL
25 mL
50 mL
Pakningsstørrelse:
Pakke med 2
Beskrivelse
- Blå graduering
- Hovedpunkt ring graduering
- Acc. til DIN EN ISO 385
- Sidestophane med glasnøgle
- Overensstemmelsescertificeret, med dateret batchinformation
- Korrosionsfri og modstandsdygtig over for termisk stød
Tekniske data
Tekniske data
Kapacitet (metrisk) | 25 mL |
Materiale | Glas |
Gradueringer | 0.05 mL |
Inkluderer | Schellbach Striber |
Skala | Blå |
Stophane | Lateral |
Stophane materiale | Glas |
Tolerance | ±0,03 ml |
Type | Schellbach Buret |
Klasse | Klasse AS |
Vis mere |
Korrektion af produktindhold
Produkttitel
Hirschmann™ Klasse AS Glas buretter, Schellbach >
Ser du en mulighed for forbedring?Del en indholdskorrektion