Få mere at vide
Hirschmann™ Klasse AS Buretter med lige glasstophane, sort graduering
Artikelnummer. 11712152
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
25 ml
Pakningsstørrelse:
Pakke med 2
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk) Pakningsstørrelse
11712152 25 ml Pakke med 2
1 options
Artikelnummer. 11712152 Leverandør Hirschmann™ Leverandørnr. 3130170
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1265.00 DKK
    1111.68 DKK / Pakke med 2
    Spare 153.32 DKK
    12% Slukket
På lager
Fremragende til dispensering af afmålte mængder af kemiske opløsninger i laboratoriet. Hirschmann™ Klasse AS Buretter med sort graduering er fremstillet af slidstærkt DURAN™ glasrør.
  • Klart glas
  • Hovedpunkt ring graduering
  • Med sort graduering
  • Acc. til DIN EN ISO 385
  • Lige stophane med glasnøgle
  • Overensstemmelsescertificeret, med dateret batchidentifikation
Tekniske data
Farve Klar
Kapacitet (metrisk) 25 ml
Materiale Glas
Gradueringer 0.05 mL
Inkluderer Schellbach Striber
Skala Sort
Stophane Lige
Stophane materiale Glas
Tolerance ±0,03 ml
Type Buret
Klasse Klasse AS
Certificeringer/compliance DIN EN ISO 385