Få mere at vide
Pyrex™ Labware Klasse AS Borosilikatglas Schellbach Burette med glasnøgle
Artikelnummer. 12164242
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
10 ml
25 ml
50 ml
Gradueringer:
0,05 ml
0,1 ml
Pakningsstørrelse:
Hver
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk) Gradueringer Pakningsstørrelse
12164242 25 ml 0,05 ml Hver
12134242 10 ml 0,05 ml Hver
11991025 25 ml 0,1 ml Hver
11941025 50 ml 0,1 ml Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 12164242 Leverandør Pyrex Leverandørnr. 492147
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    329.70 DKK
    285.61 DKK / Pakke med 1
    Spare 44.09 DKK
    13% Slukket
Forventet forsendelse: 10-03-2027
Fremstillet af kemisk resistent borosilikatglas og overholder ISO 385 standarder. Pyrex™ Labware Klasse AS Borosilikatglas Schellbach Buret med glasnøgle har en lodret hvid stribe og et centralt blåt bånd for at lette nøjagtigheden
  • Overholder ISO 385
  • Gradueringer og inskriptioner i blå emalje
  • Schellbach buretterør med lodret hvid stribe og centralt blåt bånd - Letter nøjagtig aflæsning af menisken - nøjagtige position af menisken er klart defineret, hvor det blå bånd deler sig i et bredt og smalt bånd
  • Med tragttop for at gøre påfyldningen nemmere og mere sikker
  • Hver burette har en+ 30s ventetid, før den endelige aflæsning kan tages
  • Fremstillet af kemisk resistent borosilikatglas
  • Med udskiftelig 2 mm glasnøgle
Tekniske data
Kapacitet (metrisk) 25 ml
Længde (metrisk) 820 mm
Materiale Borosilikatglas
Gradueringer 0,05 ml
Inkluderer Udskiftelig 2 mm glasnøgle
Skala Blå
Stophane materiale Glas
Tolerance ±0,03 ml
Type Schellbach Buret
Klasse Klasse AS
Certificeringer/compliance ISO 385