Få mere at vide
Hirschmann™ Klasse A målecylindre, blå graduering, med plastikfatning
Fremragende til præcis væskemåling og væskeoverførsel i laboratoriet. Hirschmann Instruments™ Klasse A målecylindre, blå graduering, med plastikfatning er fremstillet af slidstærkt DURAN™ glasrør.
166.00 DKK - 610.00 DKK
Tekniske data
Base Type | Sekskantet |
---|---|
Certificeringer/compliance | DIN EN ISO 4788 |
Klasse | EN |
Type | Gradueret målecylinder |
Skala farve | Blå |
Artikelnummer | Brand | Kapacitet (metrisk) | Pris | Antal & tilgængelighed | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikelnummer | Brand | Kapacitet (metrisk) | Pris | Antal & tilgængelighed | ||||||
11756692
|
Hirschmann™
2270160 |
10 mL |
166.00 DKK
Pakke med 2 |
På lager
Log ind for at se lagerbeholdningen. |
||||||
11766692
|
Hirschmann™
2270170 |
25 mL |
170.00 DKK
Pakke med 2 |
På lager
Log ind for at se lagerbeholdningen. |
||||||
11776692
|
Hirschmann™
2270175 |
50 mL |
201.00 DKK
Pakke med 2 |
På lager
Log ind for at se lagerbeholdningen. |
||||||
11756702
|
Hirschmann™
2270180 |
100 mL |
218.00 DKK
Pakke med 2 |
Forventet forsendelse: 29-08-2025
Log ind for at se lagerbeholdningen. |
||||||
11766702
|
Hirschmann™
2270186 |
250 mL |
381.00 DKK
Pakke med 2 |
På lager
Log ind for at se lagerbeholdningen. |
||||||
11776702
|
Hirschmann™
2270190 |
500 mL |
610.00 DKK
Pakke med 2 |
På lager
Log ind for at se lagerbeholdningen. |
||||||
10557961
|
Hirschmann™
2270193 |
1000 mL |
477.00 DKK
Hver |
På lager
Log ind for at se lagerbeholdningen. |
||||||
Beskrivelse
- Med tud og plastikfatning, hovedpunktsringinddeling
- Blå graduering
- Overensstemmelsescertificeret, med dateret batchinformation
- Acc. til DIN EN ISO 4788
- Korrosionsfri og modstandsdygtig over for termisk stød
Tekniske data
Sekskantet | |
EN | |
Blå | |
Glas |
DIN EN ISO 4788 | |
Gradueret målecylinder | |
Rund |
Ser du en mulighed for forbedring?Del en indholdskorrektion
Korrektion af produktindhold
Produkttitel
Hirschmann™ Klasse A målecylindre, blå graduering, med plastikfatning