Få mere at vide
Hirschmann™ Klasse A målecylindre, blå graduering, med plastikfatning
Kapacitet (metrisk):
10 mL
25 mL
50 mL
100 mL
250 mL
500 mL
1000 mL
Pakningsstørrelse:
Hver
Pakke med 2
Beskrivelse
- Med tud og plastikfatning, hovedpunktsringinddeling
- Blå graduering
- Overensstemmelsescertificeret, med dateret batchinformation
- Acc. til DIN EN ISO 4788
- Korrosionsfri og modstandsdygtig over for termisk stød
Tekniske data
Tekniske data
| Base Type | Sekskantet |
| Skala farve | Blå |
| Form | Rund |
| Certificeringer/compliance | DIN EN ISO 4788 |
| Klasse | EN |
| Højde (metrisk) | 470 mm |
| Tolerancemetrik | ±5 ml |
| Type | Gradueret målecylinder |
| Materiale | Glas |
| Kapacitet (metrisk) | 1000 mL |
| Vis mere |