Få mere at vide
Hirschmann™ Klasse A målecylindre, blå graduering, med plastikfatning
Artikelnummer. 11776692
Kapacitet (metrisk):
10 mL
25 mL
50 mL
100 mL
250 mL
500 mL
1000 mL
Pakningsstørrelse:
Hver
Pakke med 2
Artikelnummer. 11776692
Brand: Hirschmann™ 2270175
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Fremragende til præcis væskemåling og væskeoverførsel i laboratoriet. Hirschmann Instruments™ Klasse A målecylindre, blå graduering, med plastikfatning er fremstillet af slidstærkt DURAN™ glasrør.
  • Med tud og plastikfatning, hovedpunktsringinddeling
  • Blå graduering
  • Overensstemmelsescertificeret, med dateret batchinformation
  • Acc. til DIN EN ISO 4788
  • Korrosionsfri og modstandsdygtig over for termisk stød
Tekniske data
Base Type Sekskantet
Skala farve Blå
Form Rund
Certificeringer/compliance DIN EN ISO 4788
Klasse EN
Højde (metrisk) 200 mm
Tolerancemetrik ±0,5 ml
Type Gradueret målecylinder
Materiale Glas
Kapacitet (metrisk) 50 mL
Gradueringer 1 mL
Grænse for fejl 0.5