Få mere at vide
Fisherbrand™ Class A Borosilicate Glass Volumetric Flask
Shop alle Fisherbrand produkter
Kapacitet (metrisk):
250 mL
500 mL
Beskrivelse
- Conforms to ISO 1042, DIN 12664 Pt I and BS1792
- High chemically resistant borosilicate glass
- Each flask individually numbered for identification and traceability
Tekniske data
Tekniske data
Certificeringer/compliance | ISO 1042, DIN 12664 Pt I, BS1792 |
Farve | Transparent |
Kapacitet (metrisk) | 250 mL |
Materiale | Borosilicate Glass |
Højde (metrisk) | 220 mm |
nr. pr. sag | 2 |
Tolerance | ±0.15 |
Uddannet | Yes |
Klasse | A |
Diameter (metrisk) Udvendig | 80 mm |
Vis mere |
Korrektion af produktindhold
Produkttitel
Fisherbrand™ Class A Borosilicate Glass Volumetric Flask >
Ser du en mulighed for forbedring?Del en indholdskorrektion