Få mere at vide
BRAND™ BLAUBRAND™ Klasse A målekolbe med flangekant
Artikelnummer. 11708148 Shop alle Brand produkter
Kapacitet (metrisk):
10 mL
20 mL
25 mL
50 mL
100 mL
200 mL
250 mL
500 mL
1000 mL
Grænse for fejl:
±0,04 ml
±0,06 ml
±0,10 ml
±0,15 ml
±0,25 ml
±0,4 ml
Pakningsstørrelse:
Hver
Pakke med 2
Artikelnummer. 11708148
Brand: BRAND™ 37051
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Fremstillet af borosilikatglas og overholder DIN EN ISO 1042 standards.BRAND™ Blaubrand™ Klasse A volumetrisk kolbe med flangekant forhindrer glidning, når den er ophængt i en klemme. Batchnummer og individuelt certifikat medfølger. DakkS kalibreringscertifikat fås efter anmodning.
  • Fremstillet af borosilikatglas.
  • Perlekant forhindrer glidning, når den er ophængt i en klemme.
  • Overholder DIN EN ISO 1042 standarder.
  • Kalibreret til at indeholde (TC, In.)
  • Batchnummer og individuelt certifikat medfølger.
  • Dakks kalibreringscertifikat fås efter anmodning.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kalibrering Kalibreret til at indeholde
Certificeringer/compliance DIN EN ISO 1042, DakkS kalibreringscertifikat tilgængelig på forespørgsel.
Farve Klar
Kapacitet (metrisk) 250 mL
Materiale Borosilikatglas
Grænse for fejl ±0,15 ml
nr. pr. sag 2 stk
Tolerance ±0,15 ml
Klasse EN