Learn More
Fisherbrand™ Klar borosilikatglas Klasse A målekolbe med prop
Shop All Fisherbrand Products
Click to view available options
Kapacitet (metrisk):
5 mL
10 mL
20 mL
25 mL
50 mL
100 mL
200 mL
250 mL
500 mL
1000 mL
2000 mL
Lukkestørrelse:
10/19
12/21
14/23
19/24
24/29
29/32
Højde (metrisk):
69 mm
89 mm
110 mm
111 mm
139 mm
170 mm
210 mm
220 mm
260 mm
300 mm
370 mm
Tolerance:
±0,025 ml
±0,04 ml
±0,06 ml
±0,1 ml
±0,15 ml
±0,25 ml
±0,4 ml
±0,6 ml
Unit Size:
Hver
Pakke med 2
Pakke med 5
Description
Fremstillet af borosilikatglas og overholder ISO 1042 og DIN 12664. Fisherbrand™ Klar borosilikatglas Klasse A volumetrisk kolbe med prop inkluderer et mærke graduering og udskiftelig polyethylenprop. De Fisherbrand™ 'Batch Certificate of Compliance' kan downloades til denne vare fra fanen 'Dokumentation'.
- Fremstillet af borosilikatglas og overholder ISO 1042 og DIN 12664.
- Med et mærke graduering og udskiftelig polyethylenprop.
- Detaljerne på hver flaske inkluderer bekræftelse af overholdelse af internationale standarder samt en individuel genbestillingskode.
- De Fisherbrand 'Batch Certificate of Compliance' kan downloades til denne vare fra fanen 'Dokumentation'
Specifications
Specifications
| Certificeringer/compliance | ISO 1042, DIN 12664 |
| Lukningsmateriale | Polyethylen |
| Farve | Klar |
| Kapacitet (metrisk) | 250 mL |
| Materiale | Borosilikatglas |
| Højde (metrisk) | 220 mm |
| Tolerance | ±0,15 ml |
| Uddannet | Ja |
| Klasse | EN |
| Lukkestørrelse | 14/23 |