Få mere at vide
Cesium nitrate, 99.9%, (trace metal basis), for analysis
Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkterBeskrivelse
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale | Cesium nitrate |
Smeltepunkt | 414.0°C |
Farve | Hvid |
Fysisk form | Crystalline Powder and/or Crystals |
Mængde | 250 g |
Analyseprocentområde | 99.99% |
Lineær formel | CsNO3 |
Merck Index | 15,2014 |
Opløselighedsinformation | Solubility in water: 9.16g/100mL (0°C). Other solubilities: soluble in acetone,slightly soluble in alcohol |
Formel vægt | 194.91 |
Vis mere |
Certifikater
Certifikater
Der kræves et partinummer for at vise resultater for certifikater. For at finde dit varenummer på tidligere ordrer, skal du bruge vores ordrestatusområde.
Partinummer | Certifikattype | Dato | Artikelnummer |
---|---|---|---|
A0474113 | Analysecertifikat | 02/07/2025 | 192070010,192070500,192072500 |
A0456242 | Analysecertifikat | 22/02/2024 | 192070010,192070500,192072500 |
A0398027 | Analysecertifikat | 25/08/2023 | 192070010,192070500,192072500 |
A0397769 | Analysecertifikat | 14/06/2021 | 192070010,192070500,192072500 |
Sikkerhed og håndtering
- Cesium nitrate
- Fare
- Akut toksicitet Kategori 4
- Brandnærende fast stof Kategori 1
- Reproduktionstoksicitet Kategori 2
- H361-Mistænkt for at skade forplantningsevnen eller det ufødte barn.
- H302-Farlig ved indtagelse.
- H271-Kan forårsage brand eller eksplosion, stærkt brandnærende.
- P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
- P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.