Få mere at vide
Cesium nitrate, 99.9%, (trace metal basis), for analysis
Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkterDescription
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Specifications
Specifications
| Kemisk navn eller materiale | Cesium Nitrate |
| Smeltepunkt | 414.0°C |
| Farve | Hvid |
| Fysisk form | Crystalline Powder and/or Crystals |
| Mængde | 1 kg |
| Analyseprocentområde | 99.9% |
| Lineær formel | CsNO3 |
| FN nummer | 1451 |
| Merck Index | 15,2014 |
| Opløselighedsinformation | Solubility in water: 9.16 g/100mL (0°C). Other solubilities: soluble in acetone, slightly soluble in alcohol |
| Show More |
Safety and Handling
- Cesium nitrate
- Fare
- Akut toksicitet Kategori 4
- Brandnærende fast stof Kategori 1
- Reproduktionstoksicitet Kategori 2
- H361-Mistænkt for at skade forplantningsevnen eller det ufødte barn.
- H302-Farlig ved indtagelse.
- H271-Kan forårsage brand eller eksplosion, stærkt brandnærende.
- P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
- P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.