Få mere at vide
Descrizione
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Specifica
Specifica
| Kemisk navn eller materiale | Cesium nitrate |
| Smeltepunkt | 414,0 °C |
| Farve | Hvid |
| Fysisk form | Krystallinsk pulver og/eller krystaller |
| Mængde | 50 g |
| Emballage | Glasflaske |
| Specifik vægtfylde | 3.68 |
| Analyseprocentområde | 99.9% |
| Tæthed | 3.6800g/mL |
| Lineær formel | CsNO3 |
| Vedi altri risultati |
Sicurezza e movimentazione
- Cesium nitrate
- Fare
- Akut toksicitet Kategori 4
- Brandnærende fast stof Kategori 1
- Reproduktionstoksicitet Kategori 2
- H361-Mistænkt for at skade forplantningsevnen eller det ufødte barn.
- H302-Farlig ved indtagelse.
- H271-Kan forårsage brand eller eksplosion, stærkt brandnærende.
- P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
- P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
RUO– Kun brug til forskning
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.