missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Cefixime trihydrate, Thermo Scientific™

A broad spectrum third generation cephalosporin

715.68 DKK - 1903.01 DKK

Kemiske identifikatorer

CAS 125110-14-7
Molekylær formel C16H15N5O7S2
Molekylvægt (g/mol) 453.44
MDL nummer MFCD00865020
InChI nøgle OKBVVJOGVLARMR-QSWIMTSFSA-N
PubChem CID 5362065
ChEBI CHEBI:472657
IUPAC navn (6R,7R)-7-[(2Z)-2-(2-amino-1,3-thiazol-4-yl)-2-[(carboxymethoxy)imino]acetamido]-3-ethenyl-8-oxo-5-thia-1-azabicyclo[4.2.0]oct-2-ene-2-carboxylic acid
SMIL NC1=NC(=CS1)C(=N\OCC(O)=O)\C(=O)N[C@H]1[C@H]2SCC(C=C)=C(N2C1=O)C(O)=O
Se flere specifikationer

Produkter 2
Produktkode Brand Mængde Pris Antal & tilgængelighed  
Produktkode Brand Mængde Pris Antal & tilgængelighed  
15417329
Dokumentvisning
Thermo Scientific Alfa Aesar
J66094.MC
100mg
715.68 DKK
100mg
Se alternative produkter
Spar op til 
»
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
15407329
Dokumentvisning
Thermo Scientific Alfa Aesar
J66094.03
1g
1903.01 DKK
1g
Se alternative produkter
Spar op til 
»
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Beskrivelse

Beskrivelse

This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.

Tekniske data

Kemiske identifikatorer

125110-14-7
453.44
OKBVVJOGVLARMR-QSWIMTSFSA-N
CHEBI:472657
NC1=NC(=CS1)C(=N\OCC(O)=O)\C(=O)N[C@H]1[C@H]2SCC(C=C)=C(N2C1=O)C(O)=O
C16H15N5O7S2
MFCD00865020
5362065
(6R,7R)-7-[(2Z)-2-(2-amino-1,3-thiazol-4-yl)-2-[(carboxymethoxy)imino]acetamido]-3-ethenyl-8-oxo-5-thia-1-azabicyclo[4.2.0]oct-2-ene-2-carboxylic acid

Tekniske data

Cefixime trihydrate
Yellow
C16H15N5O7S2
Soluble in water at 55;1 μg/mL
NC1=NC(=CS1)C(=N\OCC(O)=O)\C(=O)N[C@H]1[C@H]2SCC(C=C)=C(N2C1=O)C(O)=O
453.44
CHEBI:472657
125110-14-7
Air and light sensitive
MFCD00865020
OKBVVJOGVLARMR-QSWIMTSFSA-N
(6R,7R)-7-[(2Z)-2-(2-amino-1,3-thiazol-4-yl)-2-[(carboxymethoxy)imino]acetamido]-3-ethenyl-8-oxo-5-thia-1-azabicyclo[4.2.0]oct-2-ene-2-carboxylic acid
5362065
507.49
Videoer
Sikkerhed og håndtering

Sikkerhed og håndtering

GHS H Statement
H334-H317
May cause allergy or asthma symptoms or breathing difficulties if inhaled.
May cause an allergic skin reaction.

P261-P272-P280g-P285-P302+P352-P304+P341-P333+P313-P342+P311-P363-P501c

H317-H334

missing translation for 'rtecsNumber' : XI0367200

missing translation for 'tsca' : No

missing translation for 'storageNote' : 2° to 8°C

Anbefalet opbevaring : Ambient temperatures; Store under Argon

SDS
Dokumenter

Dokumenter

Produktcertifikater

RUO – Research Use Only

Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.