Få mere at vide
Cefixime trihydrate, Thermo Scientific™
A broad spectrum third generation cephalosporin
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar J66094.03
| Mængde | 1g |
|---|
Beskrivelse
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
Kemiske identifikatorer
| 125110-14-7 | |
| 453.44 | |
| OKBVVJOGVLARMR-QSWIMTSFSA-N | |
| CHEBI:472657 | |
| NC1=NC(=CS1)C(=N\OCC(O)=O)\C(=O)N[C@H]1[C@H]2SCC(C=C)=C(N2C1=O)C(O)=O |
| C16H15N5O7S2 | |
| MFCD00865020 | |
| 5362065 | |
| (6R,7R)-7-[(2Z)-2-(2-amino-1,3-thiazol-4-yl)-2-[(carboxymethoxy)imino]acetamido]-3-ethenyl-8-oxo-5-thia-1-azabicyclo[4.2.0]oct-2-ene-2-carboxylic acid |
Tekniske data
| Cefixime trihydrate | |
| Yellow | |
| Air and light sensitive | |
| MFCD00865020 | |
| OKBVVJOGVLARMR-QSWIMTSFSA-N | |
| (6R,7R)-7-[(2Z)-2-(2-amino-1,3-thiazol-4-yl)-2-[(carboxymethoxy)imino]acetamido]-3-ethenyl-8-oxo-5-thia-1-azabicyclo[4.2.0]oct-2-ene-2-carboxylic acid | |
| 5362065 | |
| 507.49 |
| 125110-14-7 | |
| 1g | |
| C16H15N5O7S2 | |
| Soluble in water at 55;1 μg/mL | |
| NC1=NC(=CS1)C(=N\OCC(O)=O)\C(=O)N[C@H]1[C@H]2SCC(C=C)=C(N2C1=O)C(O)=O | |
| 453.44 | |
| CHEBI:472657 |
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.