Få mere at vide
Molecular Probes™ CDP- Star™ Underlag (0,25 mM klar til brug)
De CDP-Star™ Substrat er et kemiluminescerende alkalisk fosfatasesubstrat, klar til brug til protein- eller nukleinsyreblotting på nitrocellulosemembraner.
2290.00 DKK - 6720.00 DKK
Tekniske data
Produkttype | ELISA-substrat |
---|---|
Form | Væske |
Format | Flaske |
Produktlinje | CDP-Star™ , NovaBright™ |
Substrattype | Alkalisk fosfatase |
Artikelnummer | Brand | Mængde | Pris | Antal & tilgængelighed | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikelnummer | Brand | Mængde | Pris | Antal & tilgængelighed | |||||
10125425
|
Molecular Probes™
T2145 |
50 mL |
2290.00 DKK
50ml |
Venligst log indfor at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag! | |||||
10144664
|
Molecular Probes™
T2146 |
100 mL |
3015.00 DKK
100ml |
Venligst log indfor at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag! | |||||
12674325
|
Molecular Probes™
T2147 |
250 mL |
6720.00 DKK
Hver |
Venligst log indfor at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag! | |||||
Beskrivelse
De CDP-Star™ Substrat er et kemiluminescerende alkalisk fosfatasesubstrat, klar til brug til protein- eller nukleinsyreblotting på nitrocellulosemembraner. Dette substrat kan også bruges i opløsningsbaserede assays.
Denne CDP-Star™ kemiluminescerende substrat til alkalisk fosfatase giver dig mulighed for at detektere alkalisk fosfatase og alkalisk fosfatase-mærkede molekyler med uovertruffen følsomhed, hastighed og lethed.
- Kemiluminescerende substrat giver meget følsomme erstatninger for det meget anvendte fluorogene substrat methylumbelliferylphosphat (MUP) og det kolorimetriske substrat p-nitrophenylphosphat (pNPP).
- Lav baggrundsluminescens kombineret med høj intensitet lysoutput muliggør detektering af alkalisk fosfatase-etiketter med den højest mulige følsomhed og signal-til-støj.
Dette alsidige kemiluminescerende substrat udviser høj følsomhed i membranbaserede applikationer såsom Southern, Northern og Western blotting. Dette substrat kan også anvendes i opløsningsbaserede assays, såsom immunoassays, DNA-probeassays, enzymassays og reportergenassays. Maksimale lysniveauer nås på cirka 10 minutter, og glødemissionen varer ved i flere timer.
Tekniske data
ELISA-substrat | |
Flaske | |
Alkalisk fosfatase |
Væske | |
CDP-Star™ , NovaBright™ | |
Opbevar produktet ved 4 °C. |