Få mere at vide
Molecular Probes™ CDP- Star™ Underlag (0,25 mM klar til brug)
Beskrivelse
De CDP-Star™ Substrat er et kemiluminescerende alkalisk fosfatasesubstrat, klar til brug til protein- eller nukleinsyreblotting på nitrocellulosemembraner. Dette substrat kan også bruges i opløsningsbaserede assays.
Denne CDP-Star™ kemiluminescerende substrat til alkalisk fosfatase giver dig mulighed for at detektere alkalisk fosfatase og alkalisk fosfatase-mærkede molekyler med uovertruffen følsomhed, hastighed og lethed.
- Kemiluminescerende substrat giver meget følsomme erstatninger for det meget anvendte fluorogene substrat methylumbelliferylphosphat (MUP) og det kolorimetriske substrat p-nitrophenylphosphat (pNPP).
- Lav baggrundsluminescens kombineret med høj intensitet lysoutput muliggør detektering af alkalisk fosfatase-etiketter med den højest mulige følsomhed og signal-til-støj.
Dette alsidige kemiluminescerende substrat udviser høj følsomhed i membranbaserede applikationer såsom Southern, Northern og Western blotting. Dette substrat kan også anvendes i opløsningsbaserede assays, såsom immunoassays, DNA-probeassays, enzymassays og reportergenassays. Maksimale lysniveauer nås på cirka 10 minutter, og glødemissionen varer ved i flere timer.
Tekniske data
Tekniske data
| Oversigt | CDP-Star™ Substrate, 50mL, Liquid Form, Chemiluminescent Alkaline Phosphatase Substrate, 0.25mM Ready-to-use For Protein or Nucleic Acid Blotting on Nitrocellulose membranes, Protein Assays and Analysis, Southern, Northern and Western blotting, Can also be used in Solution-based Assays |
| Produkttype | ELISA-substrat |
| Mængde | 50 mL |
| Detektionsmetode | Kemiluminescens |
| Form | Væske |
| Format | Flaske |
| Til brug med (applikation) | Protein assays and analysis, southern, northern, western blotting, can also be used in solution-based assays such as immunoassays, DNA probe assays, enzyme assays, and reporter gene assays, protein biology, cell analysis, enzyme reporter assays, ELISA, alkaline phosphatase assays, build your own immunoassay, ready-to-use immunoassay |
| Produktlinje | CDP-Star , NovaBright |
| Substrattype | Alkalisk fosfatase |
| Indhold og opbevaring | Opbevar produktet ved 4 °C. |
| Vis mere |