Få mere at vide
Molecular Probes™ CDP- Star™ Underlag (0,25 mM klar til brug)
Artikelnummer. 12674325
Mængde:
50 mL
100 ml
250 ml
Pakningsstørrelse:
100ml
50ml
Hver
Artikelnummer. 12674325
Brand: Molecular Probes™ T2147
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
De CDP-Star™ Substrat er et kemiluminescerende alkalisk fosfatasesubstrat, klar til brug til protein- eller nukleinsyreblotting på nitrocellulosemembraner.
De CDP-Star™ Substrat er et kemiluminescerende alkalisk fosfatasesubstrat, klar til brug til protein- eller nukleinsyreblotting på nitrocellulosemembraner. Dette substrat kan også bruges i opløsningsbaserede assays.
Denne CDP-Star™ kemiluminescerende substrat til alkalisk fosfatase giver dig mulighed for at detektere alkalisk fosfatase og alkalisk fosfatase-mærkede molekyler med uovertruffen følsomhed, hastighed og lethed.
  • Kemiluminescerende substrat giver meget følsomme erstatninger for det meget anvendte fluorogene substrat methylumbelliferylphosphat (MUP) og det kolorimetriske substrat p-nitrophenylphosphat (pNPP).
  • Lav baggrundsluminescens kombineret med høj intensitet lysoutput muliggør detektering af alkalisk fosfatase-etiketter med den højest mulige følsomhed og signal-til-støj.
Dette alsidige kemiluminescerende substrat udviser høj følsomhed i membranbaserede applikationer såsom Southern, Northern og Western blotting. Dette substrat kan også anvendes i opløsningsbaserede assays, såsom immunoassays, DNA-probeassays, enzymassays og reportergenassays. Maksimale lysniveauer nås på cirka 10 minutter, og glødemissionen varer ved i flere timer.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Produkttype ELISA-substrat
Mængde 250 ml
Form Væske
Format Flaske
Til brug med (applikation) Sydlige Blot, Northern Blot, Western Blot
Produktlinje CDP-Star , NovaBright
Substrattype Alkalisk fosfatase
Indhold og opbevaring Opbevar produktet ved 4 °C.
Forsendelsestilstand Våd is