Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals Karmin, ren, certificeret (Alun Lake of Carminic Acid) Artikelnummer.: 10075510
Thermo Scientific Chemicals Karmin, ren, certificeret (Alun Lake of Carminic Acid)
Artikelnummer. p-83428 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
25 g, Glasflaske, 25g
Mængde:
25 g
100 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
100g
25g
Artikelnummer. 10075510
Brand: Thermo Scientific Chemicals 404140250
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 1390-65-4 | C22H20O13 | 492.39 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1390-65-4
Molekylær formel C22H20O13
Molekylvægt (g/mol) 492.39
MDL nummer MFCD00167028
InChI nøgle DGQLVPJVXFOQEV-UHFFFAOYNA-N
Synonym C.I. 75470
PubChem CID 25113282
IUPAC navn 3,5,6,8-tetrahydroxy-1-methyl-9,10-dioxo-7-[(2S,3R,4S,5R,6S)-3,4,5-trihydroxy-6-(hydroxymethyl)oxan-2-yl]anthracen-2-carboxylsyre
SMIL CC1=C(C(O)=O)C(O)=CC2=C1C(=O)C1=C(O)C(C3OC(CO)C(O)C(O)C3O)=C(O)C(O)=C1C2=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Carmine
Merck Index 15, 2442
Opløselighedsinformation Solubility in water: soluble in hot water. Other solubilities: soluble in alkali, insoluble in diluted acids
Infrarødt spektrum Authentic
Grad Ren
Emballage Glasflaske
UV-spektrometri Complies
Farve Rød
Mængde 25 g
Fysisk form Pulver
Certifikater
Der kræves et partinummer for at vise resultater for certifikater. For at finde dit varenummer på tidligere ordrer, skal du bruge vores ordrestatusområde.
5 resultater fundet
Partinummer Certifikattype Dato Artikelnummer
PartinummerA0471579 CertifikattypeAnalysecertifikat Dato17/05/2025 Artikelnummer404140250,404141000
PartinummerA0463068 CertifikattypeAnalysecertifikat Dato22/05/2024 Artikelnummer404140250,404141000
PartinummerA0454981 CertifikattypeAnalysecertifikat Dato25/08/2023 Artikelnummer404140250,404141000
PartinummerA0449960 CertifikattypeAnalysecertifikat Dato27/02/2023 Artikelnummer404140250,404141000
PartinummerA0444597 CertifikattypeAnalysecertifikat Dato27/02/2023 Artikelnummer404140250,404141000
RUO– Kun brug til forskning
Korrektion af produktindhold
Produkttitel
Thermo Scientific Chemicals Karmin, ren, certificeret (Alun Lake of Carminic Acid) >