Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals Karmin, biologisk høj renhedsfarve (alunsø af karminsyre)
Artikelnummer. 10666962 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10666962 25 g Glasflaske 25g
10194060 5 g Glasflaske 5g
10360494 100 g Glasflaske 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10666962 Leverandør Thermo Scientific Chemicals Leverandørnr. 190200250
Request Bulk or Custom Format
CAS: 1390-65-4 | C22H20O13 | 492.39 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1390-65-4
Molekylær formel C22H20O13
Molekylvægt (g/mol) 492.39
MDL nummer MFCD00167028
InChI nøgle DGQLVPJVXFOQEV-UHFFFAOYNA-N
Synonym C.I. 75470
PubChem CID 25113282
IUPAC navn 3,5,6,8-tetrahydroxy-1-methyl-9,10-dioxo-7-[(2S,3R,4S,5R,6S)-3,4,5-trihydroxy-6-(hydroxymethyl)oxan-2-yl]anthracen-2-carboxylsyre
SMIL CC1=C(C(O)=O)C(O)=CC2=C1C(=O)C1=C(O)C(C3OC(CO)C(O)C(O)C3O)=C(O)C(O)=C1C2=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Carmine
Merck Index 15, 2442
Opløselighedsinformation Solubility in water: soluble in hot water. Other solubilities: soluble in alkali, insoluble in diluted acids
Infrarødt spektrum Authentic
Tab ved tørring 20% max.
Procent renhed ≥42.0% (carminic acid)
Grad Ren
Emballage Glasflaske
UV-spektrometri Complies
Farve Lilla/rød til rød
Mængde 25 g
Fysisk form Pulver