Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals Carmine, ren, certificeret, alunsø af karminsyre
Artikelnummer. 10628904 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10628904 100 g Glasflaske 100g
10075510 25 g Glasflaske 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10628904 Leverandør Thermo Scientific Chemicals Leverandørnr. 404141000
CAS: 1390-65-4 | C22H20O13 | 492,39 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1390-65-4
Molekylær formel C22H20O13
Molekylvægt (g/mol) 492.39
MDL nummer MFCD00167028
InChI nøgle DGQLVPJVXFOQEV-UHFFFAOYNA-N
Synonym C.I. 75470
PubChem CID 25113282
IUPAC navn 3,5,6,8-tetrahydroxy-1-methyl-9,10-dioxo-7-[(2S,3R,4S,5R,6S)-3,4,5-trihydroxy-6-(hydroxymethyl)oxan-2-yl]anthracen-2-carboxylsyre
SMIL CC1=C(C(O)=O)C(O)=CC2=C1C(=O)C1=C(O)C(C3OC(CO)C(O)C(O)C3O)=C(O)C(O)=C1C2=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Carmine
Infrarødt spektrum Autentisk
Emballage Glasflaske
UV-spektrometri Følger
Merck Index 15, 2442
Farve Rød
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: opløselig i varmt vand. Andre opløseligheder: opløselige i alkalier, uopløselige i fortyndede syrer
Mængde 100 g
Fysisk form Pulver
Grad Ren