Få mere at vide
Swann-Morton™ Skalpelblade i kulstofstål
Make surgical cuts and repairs using Swann Morton™ Carbon Steel Scalpel Blades in the operating room.
Brand:  Swann-Morton™ 0106
 Se flere versioner af dette produkt
Produktkode 11772724
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolitik
Beskrivelse
Beskrivelse
Make surgical cuts and repairs using Swann Morton™ Carbon Steel Scalpel Blades in the operating room.
  • Kulstofstål i henhold til BS EN 27740
  • Håndtag og klinger sælges separat
Tekniske data
Tekniske data
Kulstofstål
# 20
Passer til # 4, # 4L, # 4 Graduated og # 6B håndtag
BS EN 7740
Skalpelblad
30 mm
Engangsbrug
10/Pk.
Produktforslag
Produktforslag
Videoer
SDS
Dokumenter
Dokumenter
Certifikater
Se tilbehørsprodukter
Kampagner
Kampagner
Korrektion af produktindhold
Produkttitel
Swann-Morton™ Skalpelblade i kulstofstål > Fits Model: No. 20; Length: 30mm