Få mere at vide
Swann-Morton™ Skalpelblade i kulstofstål
Artikelnummer. p-8000787
Størrelse:
# 10
# 11
# 15
# 20
# 21
# 22
# 23
# 24
#10A
Længde (metrisk):
15 mm
20 mm
25 mm
30 mm
35 mm
40 mm
Pakningsstørrelse:
Pakke med 100
Artikelnummer. 11738373
Brand: Swann-Morton™ 0101
Make surgical cuts and repairs using Swann Morton™ Carbon Steel Scalpel Blades in the operating room.
  • Kulstofstål i henhold til BS EN 27740
  • Håndtag og klinger sælges separat
Tekniske data
Bladmateriale Kulstofstål
Produkttype Skalpelblad
Størrelse # 10
Længde (metrisk) 25 mm
Til brug med (udstyr) # 10 passer til håndtag # 3, # 3L, # 3 Graduated, # 5B, # 7, # 9, # B3 og # B3L
Engangs Engangsbrug
Certificeringer/compliance BS EN 7740
Mængde 10/Pk.