Få mere at vide
Swann-Morton™ Skalpelblade i kulstofstål
Artikelnummer. 11768363
Skift visning
Størrelse:
# 14
# 20
# 27
# 36
#22A
60 x 10,96 mm
Major-Z
Pakningsstørrelse:
Pakke med 100
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Størrelse Pakningsstørrelse
11768363 # 20 Pakke med 100
11320915 60 x 10,96 mm -
12474070 # 27 Pakke med 100
11837383 # 14 -
12308019 #22A Pakke med 100
11841733 # 36 -
12922545 Major-Z -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Artikelnummer. 11768363 Leverandør Swann-Morton™ Leverandørnr. 0206
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    195.00 DKK
    153.61 DKK / Pakke med 100
    Spare 41.39 DKK
    21% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 04-12-2026
Bruge Swann Morton™ Kulstofstål skalpelblade i operationsstuen til præcis skæring og reparation.
  • Kulstofstål i henhold til BS EN 27740
  • Håndtag og klinger sælges separat
Tekniske data
Bladmateriale Kulstofstål
Produkttype Skalpelblad
Til brug med (applikation) Ortopædiske og generelle kirurgiske indgreb
Størrelse # 20
Sterilitet Steril
Mængde 10/Pk.