Få mere at vide
Thermo Scientific™ Capitol Vial 90 mL Flip-Top-beholdere med bred mund
Thermo Scientific™ Capitol Vial 90 mL Flip-Top-beholdere med bred mund er designet til testning af narkotikamisbrug og er støbt af en lavbindende polypropylenharpiks.
1655.00 DKK - 3985.00 DKK
Tekniske data
Diameter (metrisk) Udvendig | 48 mm |
---|---|
Materiale | Polypropylen |
Volumen (metrisk) | 90 mL |
Stil | Dobbelt ventil |
Volumen (engelsk) | 3 oz. |
Artikelnummer | Brand | Farve | Lukketype | Inkluderer | Type | Pris | Antal & tilgængelighed | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikelnummer | Brand | Farve | Lukketype | Inkluderer | Type | Pris | Antal & tilgængelighed | |||
15678548
![]() |
Thermo Scientific™
10060TE |
Neutral | Forfalskning, Flip Top | Kun hætteglas og lukning | Flip Top-hætteglas, der er åbenbart for manipulation |
1770.00 DKK
Pakke med 400 |
Forventet forsendelse: 16-12-2025
Log ind for at se lagerbeholdningen. |
|||
15668548
![]() |
Thermo Scientific™
10060 |
Neutral | Flip Top | Kun hætteglas og lukning | Flip Top Vial |
1655.00 DKK
Pakke med 400 |
Forventet forsendelse: 12-12-2025
Log ind for at se lagerbeholdningen. |
|||
15688548
![]() |
Thermo Scientific™
10065 |
Neutral | Flip Top | Dobbeltskala temperaturstrimmel | Flip Top Vial |
2800.00 DKK
Pakke med 400 |
Forventet forsendelse: 16-12-2025
Log ind for at se lagerbeholdningen. |
|||
15698548
![]() |
Thermo Scientific™
10070 |
Neutral | Forfalskning, Flip Top | Dobbeltskala temperaturstrimmel | Flip Top-hætteglas, der er åbenbart for manipulation |
2960.00 DKK
Pakke med 400 |
Forventet forsendelse: 16-12-2025
Log ind for at se lagerbeholdningen. |
|||
15608558
![]() |
Thermo Scientific™
10112TV |
Neutral | Flip Top | Etiket og dobbeltskala temperaturstrimmel | Flip Top Vial |
3985.00 DKK
Pakke med 400 |
Forventet forsendelse: 16-12-2025
Log ind for at se lagerbeholdningen. |
|||
15618558
![]() |
Thermo Scientific™
10116TV |
Neutral | Flip Top | Etiket og dobbeltskala temperaturstrimmel | Flip Top Vial |
3075.00 DKK
Pakke med 400 |
Forventet forsendelse: 16-12-2025
Log ind for at se lagerbeholdningen. |
|||
17175281
![]() |
Thermo Scientific™
10143TV |
Hvid | Flip Top | Kun hætteglas og lukning | Flip Top Vial |
2525.00 DKK
Pakke med 400 |
Forventet forsendelse: 12-12-2025
Log ind for at se lagerbeholdningen. |
|||
Beskrivelse
Thermo Scientific™ Capitol Vial 90 mL Flip-Top-beholdere med bred mund er designet til testning af narkotikamisbrug og er støbt af en lavbindende polypropylenharpiks.
- Polproylenharpiks er blevet laboratorietestet for at bekræfte lav binding med vigtige lægemidler af misbrugsanalytter og sikre optimale testresultater
- Lufttæt og lækagebestandig
- Fås med eller uden dobbeltskala temperaturstrimmel
- Containere har en låseforsegling for at undgå utilsigtet åbning under håndtering, transport eller opbevaring
Tekniske data
48 mm | |
90 mL | |
3 oz. | |
400 Cs. |
Polypropylen | |
Dobbelt ventil | |
52 mm |