Få mere at vide
Thermo Scientific™ Capitol Vial 90 mL Flip-Top-beholdere med bred mund
Farve:
Hvid
Neutral
Lukketype:
Flip Top
Forfalskning, Flip Top
Inkluderer:
Dobbeltskala temperaturstrimmel
Etiket og dobbeltskala temperaturstrimmel
Kun hætteglas og lukning
Type:
Flip Top Vial
Flip Top-hætteglas, der er åbenbart for manipulation
Pakningsstørrelse:
Pakke med 400
Beskrivelse
Thermo Scientific™ Capitol Vial 90 mL Flip-Top-beholdere med bred mund er designet til testning af narkotikamisbrug og er støbt af en lavbindende polypropylenharpiks.
- Lækagetætte beholdere er testet for bindende egenskaber mod vigtige stoffer og misbrugstestmål såsom marihuana og kokain
- Fremstillet af 100% polypropylenharpiks
- Under transport og opbevaring forhindrer polypropylenmateriale lægemidler i at binde sig til beholderens vægge for at sikre optimale testresultater
- Låg er fastgjort til beholderen via permanent hængsel
Tekniske data
Tekniske data
| Oversigt | 90 ml Tamper Evident Flip Top-hætteglas, dobbeltventil |
| Farve | Neutral |
| Diameter (metrisk) Udvendig | 48 mm |
| Materiale | Polypropylen |
| Sterilitet | Ikke steril |
| Volumen (metrisk) | 90 mL |
| Inkluderer | Kun hætteglas og lukning |
| Stil | Dobbelt ventil |
| Volumen (engelsk) | 3 oz. |
| Lukketype | Forfalskning, Flip Top |
| Vis mere |