Få mere at vide
Thermo Scientific™ Capitol Vial 90 mL Flip-Top-beholdere med bred mund
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 15668548
Farve:
Hvid
Neutral
Lukketype:
Flip Top
Forfalskning, Flip Top
Inkluderer:
Dobbeltskala temperaturstrimmel
Etiket og dobbeltskala temperaturstrimmel
Kun hætteglas og lukning
Type:
Flip Top Vial
Flip Top-hætteglas, der er åbenbart for manipulation
Pakningsstørrelse:
Pakke med 400
Artikelnummer. 15668548
Brand: Thermo Scientific™ 10060
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Thermo Scientific™ Capitol Vial 90 mL Flip-Top-beholdere med bred mund er designet til testning af narkotikamisbrug og er støbt af en lavbindende polypropylenharpiks.
Thermo Scientific™ Capitol Vial 90 mL Flip-Top-beholdere med bred mund er designet til testning af narkotikamisbrug og er støbt af en lavbindende polypropylenharpiks.
  • Lækagetætte beholdere er testet for bindende egenskaber mod vigtige stoffer og misbrugstestmål såsom marihuana og kokain
  • Fremstillet af 100% polypropylenharpiks
  • Under transport og opbevaring forhindrer polypropylenmateriale lægemidler i at binde sig til beholderens vægge for at sikre optimale testresultater
  • Låg er fastgjort til beholderen via permanent hængsel
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Oversigt 90 ml flip top hætteglas, dobbeltventil
Farve Neutral
Diameter (metrisk) Udvendig 48 mm
Materiale Polypropylen
Volumen (metrisk) 90 mL
Inkluderer Kun hætteglas og lukning
Stil Dobbelt ventil
Volumen (engelsk) 3 oz.
Volumen (metrisk) i alt 90 mL
Lukketype Flip Top
Højde (metrisk) 52 mm
Mængde 400 Cs.
Type Flip Top Vial