Få mere at vide
Thermo Scientific™ Capitol-hætteglas 16 x 75 mm prøverør med rund bund
Saml, opbevar og transporter prøver med disse 16 x 75 mm rundbundede prøverør.
Brand: Thermo Scientific™ S40126
819.73 DKK valid until 2025-12-31
Use promo code "25339" to get your promotional price.
Beskrivelse
Saml, opbevar og transporter prøver med Thermo Scientific™ Capitol-hætteglas 16 x 75 mm prøverør med rund bund.
Funktioner:
- Fås i polystyren og polypropylen
Tekniske data
16 mm | |
15 mL | |
Rund bund | |
75 mm | |
Prøverør |
Polystyren | |
1000 | |
Prop | |
Ingen | |
Universal stikhætte - M995133 |