Få mere at vide
Thermo Scientific™ Capitol-hætteglas 16 x 75 mm prøverør med rund bund
Materiale:
Polypropylen
Polystyren
Certificeringer/compliance:
Analysecertifikat (COA)
Ingen
Beskrivelse
Saml, opbevar og transporter prøver med Thermo Scientific™ Capitol-hætteglas 16 x 75 mm prøverør med rund bund.
Funktioner:
- Fås i polystyren og polypropylen
Greener Choice-anprisninger
- undefined
- Renewable Energy
Specifications
Specifications
| Diameter (metrisk) Indvendig | 16 mm |
| Materiale | Polypropylen |
| Volumen (metrisk) | 15 mL |
| nr. pr. sag | 1000 |
| Stil | Rund bund |
| Lukketype | Prop |
| Højde (metrisk) | 75 mm |
| Certificeringer/compliance | Analysecertifikat (COA) |
| Type | Prøverør |
| Til brug med (udstyr) | Universal stikhætte - M995133 |
Product Suggestions
Viewing 1-4 of
Certifikater
Certifikater
Der kræves et partinummer for at vise resultater for certifikater. For at finde dit varenummer på tidligere ordrer, skal du bruge vores ordrestatusområde.
Product Content Correction
Product Title
Thermo Scientific™ Capitol-hætteglas 16 x 75 mm prøverør med rund bund >
Spot an opportunity for improvement?Share a Content Correction