Få mere at vide
Kartell™ Engangsreagensglas i polystyren
Kapacitet (metrisk):
10 ml
Pakningsstørrelse:
Pakke med 500
Beskrivelse
Fremstillet med polystyren for enestående klarhed. Kartell™ Engangsreagensglas i polystyren er økonomiske og holdbare.
- Engangsbrug eliminerer kontaminering fra overførsel eller absorption
- Fremragende til følsomt batcharbejde eller lavhastighedscentrifugering
- Farvekodede hætter fås separat
Tekniske data
Tekniske data
| Certificeringer/compliance | CE IVD |
| Farve | Klar |
| Oversigt | 1000 x g |
| Kapacitet (metrisk) | 10 ml |
| Længde (metrisk) | 100 mm |
| Materiale | Polystyren |
| Engangs | Engangsbrug |
| Mængde | 1 hver |
| Diameter (metrisk) | 16 mm |
| Produkttype | Reagensglas |