Få mere at vide
(±)-Camphor, 96% Artikelnummer.: 11464343
(±)-Camphor, 96%
Artikelnummer. 11464343
2500 g, 2500g
Mængde:
10,000 g
100 g
2500 g
500 g
Pakningsstørrelse:
10000g
100g
2500g
500g
Artikelnummer. 11464343
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar A10936.0E
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 76-22-2 | C10H16O | 152.24 g/mol
Kamfer bruges til fremstilling af mølkugler. Det fungerer som blødgører for nitrocellulose og en ingrediens til fyrværkeri og eksplosiv ammunition. Det er nyttigt til behandling af forstuvninger, hævelser og betændelse. Det bruges også til at syntetisere kulstof nanorør ved kemisk dampaflejringsproces af kamfer.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Kamfer bruges til fremstilling af mølkugler. Det fungerer som blødgører for nitrocellulose og en ingrediens til fyrværkeri og eksplosiv ammunition. Det er nyttigt til behandling af forstuvninger, hævelser og betændelse. Det bruges også til at syntetisere kulstof nanorør ved kemisk dampaflejringsproces af kamfer.
Opløselighed
Opløselig i acetone, ethanol, diethylether, chloroform og eddikesyre.
Bemærkninger
Inkompatibel med stærke oxidationsmidler, stærke reduktionsmidler og klorerede opløsningsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 76-22-2
Molekylær formel C10H16O
Molekylvægt (g/mol) 152.24
MDL nummer MFCD00074738,MFCD00064149
InChI nøgle DSSYKIVIOFKYAU-UHFFFAOYNA-N
Synonym camphor, dl-camphor, 2-camphanone, 2-bornanone, l---camphor, +/--camphor, root bark oil, 1,7,7-trimethylbicyclo 2.2.1 heptan-2-one, bornan-2-one, alphanon
PubChem CID 2537
ChEBI CHEBI:36773
IUPAC navn 4,7,7-trimethylbicyclo[2.2.1]heptan-3-on
SMIL CC1(C)C2CCC1(C)C(=O)C2
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale (±)-Camphor
Smeltepunkt 172°C to 176°C
Tæthed 0.992
Kogepunkt 204°C
Flammepunkt 64°C (147°F)
Analyseprocentområde 96%
Lugt Camphor-like
Mængde 2500 g
FN nummer UN2717
Beilstein 1907611
Merck Index 14,1732
Opløselighedsinformation Soluble in acetone,ethanol,diethylether,chloroform and acetic acid.
Formel vægt 152.24
Procent renhed 96%
Vis mere Vis mindre
RUO– Kun brug til forskning
Korrektion af produktindhold
Produkttitel
(±)-Camphor, 96% >