Få mere at vide
(±)-Camphor, 96%
Artikelnummer. 11454343
Skift visning
Mængde:
10,000 g
100 g
2500 g
500 g
Pakningsstørrelse:
10000g
100g
2500g
500g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11454343 500 g 500g
11478960 100 g 100g
11464343 2500 g 2500g
11488960 10,000 g 10000g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 11454343 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A10936.36
Request Bulk or Custom Format
CAS: 76-22-2 | C10H16O | 152.24 g/mol
Kamfer bruges til fremstilling af mølkugler. Det fungerer som blødgører for nitrocellulose og en ingrediens til fyrværkeri og eksplosiv ammunition. Det er nyttigt til behandling af forstuvninger, hævelser og betændelse. Det bruges også til at syntetisere kulstof nanorør ved kemisk dampaflejringsproces af kamfer.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Kamfer bruges til fremstilling af mølkugler. Det fungerer som blødgører for nitrocellulose og en ingrediens til fyrværkeri og eksplosiv ammunition. Det er nyttigt til behandling af forstuvninger, hævelser og betændelse. Det bruges også til at syntetisere kulstof nanorør ved kemisk dampaflejringsproces af kamfer.
Opløselighed
Opløselig i acetone, ethanol, diethylether, chloroform og eddikesyre.
Bemærkninger
Inkompatibel med stærke oxidationsmidler, stærke reduktionsmidler og klorerede opløsningsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 76-22-2
Molekylær formel C10H16O
Molekylvægt (g/mol) 152.24
MDL nummer MFCD00074738,MFCD00064149
InChI nøgle DSSYKIVIOFKYAU-UHFFFAOYNA-N
Synonym camphor, dl-camphor, 2-camphanone, 2-bornanone, l---camphor, +/--camphor, root bark oil, 1,7,7-trimethylbicyclo 2.2.1 heptan-2-one, bornan-2-one, alphanon
PubChem CID 2537
ChEBI CHEBI:36773
IUPAC navn 4,7,7-trimethylbicyclo[2.2.1]heptan-3-on
SMIL CC1(C)C2CCC1(C)C(=O)C2
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale (±)-Camphor
Smeltepunkt 172°C to 176°C
Tæthed 0.992 g/mL
Kogepunkt 204°C
Flammepunkt 64°C (147°F)
Analyseprocentområde 96%
Mængde 500 g
FN nummer UN2717
Beilstein 1907611
Merck Index 14,1732
Opløselighedsinformation Soluble in acetone,ethanol,diethylether,chloroform and acetic acid.
Formel vægt 152.24
Procent renhed 96%
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • (+/-)-Camphor
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Brandfarligt fast stof Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet efter enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H228-Brandfarligt fast stof.
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
  • H332-Farlig ved indånding.
  • H371-Kan forårsage organskader.
Sikkerhedssætning
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
  • P370+P378-Ved brand: Anvend til brandslukning.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: (+/-)-Camphor