Learn More
DL-Camphor, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Product Code. 11934831 Shop All Thermo Scientific Chemicals Products
Click to view available options
Mængde:
250 g
1 kg
5 kg
Emballage:
Plast tromle
Plastflaske
Unit Size:
1kg
250g
5kg
Product Code. 11934831
Brand: Thermo Scientific Acros 164640051
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 76-22-2 | C10H16O | 152.24 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 76-22-2
Molekylær formel C10H16O
Molekylvægt (g/mol) 152.24
MDL nummer MFCD00074738,MFCD00064149
InChI nøgle DSSYKIVIOFKYAU-UHFFFAOYNA-N
Synonym camphor, dl-camphor, 2-camphanone, 2-bornanone, l---camphor, +/--camphor, root bark oil, 1,7,7-trimethylbicyclo 2.2.1 heptan-2-one, bornan-2-one, alphanon
PubChem CID 2537
ChEBI CHEBI:36773
IUPAC navn 4,7,7-trimethylbicyclo[2.2.1]heptan-3-on
SMIL CC1(C)C2CCC1(C)C(=O)C2
Specifications
Kemisk navn eller materiale DL-Camphor
Smeltepunkt 175 °C til 177 °C
Tæthed 64g/mL
Kogepunkt 204°C
Flammepunkt 64°C
Analyseprocentområde 95% min. (GC)
Emballage Plast tromle
Mængde 5 kg
Beilstein 07,IV,213
Merck Index 15,1734
Opløselighedsinformation Solubility in water: 1.5g/L (20°C). Other solubilities: at 25°C 1 g dissolves in 1 mL alcohol,1 mL ether,,0.5 mL chloroform,0.4 mL benzene,0.4 mL acetone,,1.5 mL turpentine oil,0.5 mL glacial acetic acid.,soluble in aniline,nitrobenzene,c
Formel vægt 152.24
Procent renhed 96%