Få mere at vide
Cadmium sulfate, 8/3-hydrate, ACS reagent, crystals Artikelnummer.: 10616431
Cadmium sulfate, 8/3-hydrate, ACS reagent, crystals
Artikelnummer. 10616431 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
500 g, Glasflaske, 500g
Mængde:
100 g
500 g
2.5 kg
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
100g
2.5kg
500g
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 10616431
Brand: Thermo Scientific Acros 403765000
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 7790-84-3 | Cd3O12S3·8H2O | 769.51 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7790-84-3
Molekylær formel Cd3O12S3·8H2O
Molekylvægt (g/mol) 769.51
MDL nummer MFCD02253000
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Cadmium sulfate, 8/3-hydrate
Smeltepunkt 41.0°C
Farve Hvid
Fysisk form Krystaller
Mængde 500 g
Lineær formel 3CdSO4·8H2O
Merck Index 15,1632
Opløselighedsinformation Solubility in water: 1130g/L (20°C). Other solubilities: insoluble in alcohol, acids, acetone and ammonia
Formel vægt 769.51
Procent renhed 98.0 to 102.0%
Grad ACS-reagens
Emballage Glasflaske
Vis mere Vis mindre
Certifikater
Der kræves et partinummer for at vise resultater for certifikater. For at finde dit varenummer på tidligere ordrer, skal du bruge vores ordrestatusområde.
5 resultater fundet
Partinummer Certifikattype Dato Artikelnummer
PartinummerA0468099 CertifikattypeAnalysecertifikat Dato31/01/2025 Artikelnummer403761000,403765000,403760025
PartinummerA0466527 CertifikattypeAnalysecertifikat Dato04/10/2024 Artikelnummer403761000,403760050,403765000,403760025
PartinummerA0461419 CertifikattypeAnalysecertifikat Dato18/04/2024 Artikelnummer403761000,403760050,403765000,403760025
PartinummerA0456211 CertifikattypeAnalysecertifikat Dato22/09/2023 Artikelnummer403761000,403760050,403765000,403760025
PartinummerA0450502 CertifikattypeAnalysecertifikat Dato02/05/2023 Artikelnummer403761000,403765000,403760025
RUO– Kun brug til forskning
Korrektion af produktindhold
Produkttitel
Cadmium sulfate, 8/3-hydrate, ACS reagent, crystals >