Få mere at vide
Cadmiumsulfatoctahydrat, ACS, 98,0-102,0 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11361709
Mængde:
25 g
250 g
1 kg
Pakningsstørrelse:
1kg
250g
25g
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11361709
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 012340.A1
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Anvendes i Standard Weston Cell, som elektrolytter ved galvanisering, i fosfor, ved fremstilling af standard cadmium-elementer og som katalysator i Marsh-test for AS
Cadmiumsulfat anvendes hovedsageligt til galvanisering af cadmium, som bruges i elektroniske kredsløb. Det bruges som forløber for cadmiumbaserede pigmenter såsom cadmiumsulfid og farmaceutiske mellemprodukter. Det bruges i standard weston-cellen.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7790-84-3
MDL nummer MFCD00151655
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Cadmium sulfate octahydrate
Smeltepunkt >40°C to H2O
Farve Hvid
Fysisk form Krystallinsk
Mængde 1 kg
Analyseprocentområde 98.0 to 102.0%
Molekylær formel 3CdSO4·8H2O
Opløselighedsinformation Highly soluble in water. Partially soluble in methanol and ethyl acetate. Insoluble in ethanol.
Formel vægt 769.50 (208.46 Anhydrous)
Grad ACS
Brydningsindeks 1.565
Udseende White crystalline
Tæthed 3.08