Få mere at vide
Cadmium sulfate, 8/3-hydrate, ACS reagent, crystals
Artikelnummer. 10094063 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
100 g
500 g
2.5 kg
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
100g
2.5kg
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10094063 100 g Glasflaske 100g
10616431 500 g Glasflaske 500g
11944241 2.5 kg Glasflaske 2.5kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 10094063 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 403761000
Request Bulk or Custom Format
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 7790-84-3 | Cd3O12S3·8H2O | 769.51 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7790-84-3
Molekylær formel Cd3O12S3·8H2O
Molekylvægt (g/mol) 769.51
MDL nummer MFCD02253000
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Cadmium sulfate, 8/3-hydrate
Smeltepunkt 41.0°C
Farve Hvid
Fysisk form Krystaller
Mængde 100 g
Lineær formel 3CdSO4·8H2O
Merck Index 15,1632
Opløselighedsinformation Solubility in water: 1130g/L (20°C). Other solubilities: insoluble in alcohol,acids,acetone and ammonia
Formel vægt 769.51
Procent renhed 98.0 to 102.0%
Grad ACS-reagens