Få mere at vide
Cadmium nitrate tetrahydrate, Puratronic™, 99.999% (metals basis)
Beskrivelse
Det bruges til farvning af glas og porcelæn og som blitzpulver i fotografering. Det bruges som et laboratoriereagens til fremstilling af cadmiumsalte.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
Kogepunkt | 132°C |
Kemisk navn eller materiale | Cadmium nitrate tetrahydrate |
Smeltepunkt | 59°C |
Farve | Hvid |
Fysisk form | Krystallinsk |
Mængde | 100 g |
Analyseprocentområde | 99.999% (Metal basis) |
Opløselighedsinformation | Soluble in water,acetone,ethyl acetate,alcohol. Insoluble in nitric acid. |
IUPAC navn | cadmium(2+)bis(salpetersyre) |
Formel vægt | 308.47 (236.41 Anhydrous) |
Vis mere |
Certifikater
Certifikater
Der kræves et partinummer for at vise resultater for certifikater. For at finde dit varenummer på tidligere ordrer, skal du bruge vores ordrestatusområde.
Partinummer | Certifikattype | Dato | Artikelnummer |
---|---|---|---|
P06L043 | Analysecertifikat | 19/03/2025 | 010663.06,010663.22,010663.14 |
M17D011 | Analysecertifikat | 12/11/2021 | 010663.06,010663.22,010663.14 |
E13W020 | Analysecertifikat | 12/11/2021 | 010663.06,010663.22,010663.14 |
A14T036 | Analysecertifikat | 12/11/2021 | 010663.06,010663.22,010663.14 |
J16N31 | Analysecertifikat | 12/11/2021 | 010663.06,010663.22,010663.14 |