Få mere at vide
Cadmiumnitrattetrahydrat, 99,9 % (metalbasis)
Artikelnummer. 11368888
Skift visning
Mængde:
50 g
250 g
Pakningsstørrelse:
250g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11368888 50 g 50g
11358888 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11368888 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 041732.18
 Begrænset vare
På lager
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 10022-68-1 | CdH2N2O6 | 238,44 g/mol
Cadmiumnitrat tetrahydrat bruges i fotografiske emulsioner, farveglas og porcelæn, laboratoriereagens og fremstilling af andre cadmiumforbindelser.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 10022-68-1
Molekylær formel CdH2N2O6
Molekylvægt (g/mol) 238.44
MDL nummer MFCD00149626
InChI nøgle IZIPRBSCGMISKX-UHFFFAOYSA-N
Synonym cadmium nitrate tetrahydrate, nitric acid, cadmium salt, tetrahydrate, cd no3 2.4h2o, acmc-20aljb, ksc174c1h, cadmium nitrate-water 1/4, cadmiumnitratetetrahydrate, cadmium ii nitrate tetrahydrate, nitric acid, cadmium salt tetrahydrate
PubChem CID 56924536
ChEBI CHEBI:86156
IUPAC navn cadmium(2+);dinitrat;tetrahydrat
SMIL [Cd++].O[N+]([O-])=O.O[N+]([O-])=O
Tekniske data
Kogepunkt 132 °C
Kemisk navn eller materiale Cadmium nitrate tetrahydrate
Smeltepunkt 59 °C
Fysisk form Krystallinsk
Mængde 50 g
Lugt Svag
Analyseprocentområde 99,9% (metalbasis)
Assay Procent Noter (metalbasis)
Tæthed 2.45 g/mL
FN nummer UN3087
Merck Index 14,1622
Opløselighedsinformation Opløseligt i vand. (109g/100ml) ved 0 C og (326g/100ml) ved 60 C. Opløselig i ammoniak, acetone og alkohol.
Formel vægt 308,47 (236,41 Vandfri)
Procent renhed 99.9%