Få mere at vide
Cadmium nitrattetrahydrat, Puratronic™ 99,999% (metalbasis)
Product Code. 11350889
Change view
Click to view available options
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Unit Size:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Mængde Unit Size
11350889 25 g 25g
11340889 5 g 5g
11330889 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Product Code. 11350889 Supplier Thermo Scientific Alfa Aesar Supplier No. 010663.14
 Begrænset vare
På lager
Add to basket
CAS: 10022-68-1 | CdH2N2O6 | 238,44 g/mol
Det bruges til farvning af glas og porcelæn og som blitzpulver i fotografering. Det bruges som et laboratoriereagens til fremstilling af cadmiumsalte.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 10022-68-1
Molekylær formel CdH2N2O6
Molekylvægt (g/mol) 238.44
MDL nummer MFCD00149626
InChI nøgle IZIPRBSCGMISKX-UHFFFAOYSA-N
Synonym cadmium nitrate tetrahydrate, nitric acid, cadmium salt, tetrahydrate, cd no3 2.4h2o, acmc-20aljb, ksc174c1h, cadmium nitrate-water 1/4, cadmiumnitratetetrahydrate, cadmium ii nitrate tetrahydrate, nitric acid, cadmium salt tetrahydrate
PubChem CID 56924536
ChEBI CHEBI:86156
SMIL [Cd++].O[N+]([O-])=O.O[N+]([O-])=O
Specifications
Kogepunkt 132 °C
Kemisk navn eller materiale Cadmium nitrate tetrahydrate
Smeltepunkt 59 °C
Farve Hvid
Fysisk form Krystallinsk
Mængde 25 g
Lugt Svag
Udseende Hvid krystallinsk
Analyseprocentområde 99,999% (metalbasis)
Tæthed 2,45 g/cm3
Opløselighedsinformation Opløselig i vand, acetone, ethylacetat, alkohol. Uopløselig i salpetersyre.
IUPAC navn cadmium(2+);dinitrat;tetrahydrat
Formel vægt 308,47 (236,41 Vandfri)