Få mere at vide
asecos™ Skab til kemikalier CS-CLASSIC-G med 2 advarselsgule låger
Sikker og korrekt opbevaring af ikke-brændbare kemikalier og giftige stoffer i arbejdsområder
Ring for pris
Tekniske data
Certificeringer/compliance DIN EN 16121/16122 overensstemmelse
Dybde (metrisk) Eksteriør 520 mm
Dybde (metrisk) interiør 493 mm
Materiale Stål
Produkttype Skab til kemikalier
Se flere specifikationer
Advarsel:
Kun til indendørs brug
Produkter 13
Artikelnummer Brand Konfiguration Højde (metrisk) Udvendig Bredde (metrisk) Udvendig Pris Antal & tilgængelighed  
Artikelnummer Brand Konfiguration Højde (metrisk) Udvendig Bredde (metrisk) Udvendig Pris Antal & tilgængelighed  
15985046
Se tilbehørsprodukter Dokumentvisning
asecos™
3053104030534
2 x hylde, 1 x perforeret indsats, 1 x bundsamlebrønd (galvaniseret stålplade) 1105 mm 810 mm
Ring for pris
Hver
Se alternative produkter
Spar op til 
»
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
15905056
Se tilbehørsprodukter Dokumentvisning
asecos™
3053104030536
2 x hylde, 1 x perforeret indsats, 1 x bundopsamlingsbeholder (pulverlakeret stålplade) 1105 mm 810 mm
Ring for pris
Hver
Se alternative produkter
Spar op til 
»
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
15955056
Se tilbehørsprodukter Dokumentvisning
asecos™
3053104030541
3 x udtrækshylde (pulverlakeret stålplade/PP) 1105 mm 810 mm
Ring for pris
Hver
Se alternative produkter
Spar op til 
»
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
15974646
Se tilbehørsprodukter Dokumentvisning
asecos™
3049304030498
2 x hylde, 1 x perforeret indsats, 1 x bundsamlebrønd (galvaniseret stålplade) 1105 mm 1055 mm
Ring for pris
Hver
Se alternative produkter
Spar op til 
»
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
15994646
Se tilbehørsprodukter Dokumentvisning
asecos™
3049304030500
2 x 100 kg læssehylde, 1 x perforeret indsats, 1 x bundsamlebrønd (pulverlakeret stålplade) 1105 mm 1055 mm
Ring for pris
Hver
Se alternative produkter
Spar op til 
»
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
15964656
Se tilbehørsprodukter Dokumentvisning
asecos™
3049304030507
3 x udtrækshylde (pulverlakeret stålplade/PP) 1105 mm 1055 mm
Ring for pris
Hver
Se alternative produkter
Spar op til 
»
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
15914856
Se tilbehørsprodukter Dokumentvisning
asecos™
3049604030508
3 x hylde, 1 x perforeret indsats, 1 x bundopsamlingsbeholder (pulverlakeret stålplade) 1950 mm 1055 mm
Ring for pris
Hver
Se alternative produkter
Spar op til 
»
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
15934856
Se tilbehørsprodukter Dokumentvisning
asecos™
3049604030510
3 x hylde, 1 x perforeret indsats, 1 x bundsamlebrønd 1950 mm 1055 mm
Ring for pris
Hver
Se alternative produkter
Spar op til 
»
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
15994856
Se tilbehørsprodukter Dokumentvisning
asecos™
3049604030516
4 x udtrækshylde (pulverlakeret stålplade/PP) 1950 mm 1055 mm
Ring for pris
Hver
Se alternative produkter
Spar op til 
»
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
15925166
Se tilbehørsprodukter Dokumentvisning
asecos™
3053304030542
3 x hylde, 1 x perforeret indsats, 1 x bundsamlebrønd (galvaniseret stål) 1950 mm 810 mm
Ring for pris
Hver
Se alternative produkter
Spar op til 
»
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
15945166
Se tilbehørsprodukter Dokumentvisning
asecos™
3053304030544
3 x hylde (pulverlakeret stålplade), 1 x perforeret indsats, 1 x bundopsamlingsbeholder (galvaniseret stålplade) 1950 mm 810 mm
Ring for pris
Hver
Se alternative produkter
Spar op til 
»
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
15985166
Se tilbehørsprodukter Dokumentvisning
asecos™
3053304030548
4 x udtrækshylde (pulverlakeret stålplade/PP) 1950 mm 810 mm
Ring for pris
Hver
Se alternative produkter
Spar op til 
»
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
15905176
Se tilbehørsprodukter Dokumentvisning
asecos™
3053304030550
6 x udtrækshylde (pulverlakeret stålplade/PP) 1950 mm 810 mm
Ring for pris
Hver
Se alternative produkter
Spar op til 
»
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Beskrivelse
Beskrivelse
  • Robust konstruktion og lang levetid: robust, højkvalitets, ridsefast ydre krop med pulverlakeret tekstureret overflade
  • Ingen uautoriseret brug: døre låsbare med cylinderlås (integreret i drejehåndtaget)
  • Nem justering: Justeringshjælpemidler til at kompensere for ujævnt gulv
  • Ventilation: naturlig ventilation på grund af ventilationsåbninger i skabsbunden, klar til tilslutning til teknisk udsugningssystem
Tekniske data
Tekniske data
DIN EN 16121/16122 overensstemmelse
493 mm
Skab til kemikalier
Sikker og korrekt opbevaring af ikke-brændbare kemikalier og giftige stoffer i arbejdsområder
Pulverlakeret tekstur
520 mm
Stål
Fast vindue
2
Videoer
SDS
Dokumenter
Dokumenter
Produktcertifikater
Korrektion af produktindhold
Produkttitel
asecos™ Skab til kemikalier CS-CLASSIC-G med 2 advarselsgule låger