Få mere at vide
asecos™ Skab til kemikalier CS-CLASSIC-G med 2 advarselsgule låger
Artikelnummer. 15985166 Shop alle asecos produkter
Skift visning
Konfiguration:
2 x 100 kg læssehylde, 1 x perforeret indsats, 1 x bundsamlebrønd (pulverlakeret stålplade)
2 x hylde, 1 x perforeret indsats, 1 x bundopsamlingsbeholder (pulverlakeret stålplade)
2 x hylde, 1 x perforeret indsats, 1 x bundsamlebrønd (galvaniseret stålplade)
3 x hylde (pulverlakeret stålplade), 1 x perforeret indsats, 1 x bundopsamlingsbeholder (galvaniseret stålplade)
3 x hylde, 1 x perforeret indsats, 1 x bundopsamlingsbeholder (pulverlakeret stålplade)
3 x hylde, 1 x perforeret indsats, 1 x bundsamlebrønd
3 x hylde, 1 x perforeret indsats, 1 x bundsamlebrønd (galvaniseret stål)
3 x udtrækshylde (pulverlakeret stålplade/PP)
4 x udtrækshylde (pulverlakeret stålplade/PP)
6 x udtrækshylde (pulverlakeret stålplade/PP)
Dimensioner (D x B x H):
520 x 810 x 1105 mm
520 x 810 x 1950 mm
520 x 1055 x 1105 mm
520 x 1055 x 1950 mm
Materiale:
Stål
Stål, Polypropylene
Pakningsstørrelse:
Hver
13 product options available for selection
Product selection table with 13 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Konfiguration Dimensioner (D x B x H) Materiale unitSize
15985166 4 x udtrækshylde (pulverlakeret stålplade/PP) 520 x 810 x 1950 mm Stål, Polypropylene Hver
15985046 2 x hylde, 1 x perforeret indsats, 1 x bundsamlebrønd (galvaniseret stålplade) 520 x 810 x 1105 mm Stål Hver
15905056 2 x hylde, 1 x perforeret indsats, 1 x bundopsamlingsbeholder (pulverlakeret stålplade) 520 x 810 x 1105 mm Stål Hver
15955056 3 x udtrækshylde (pulverlakeret stålplade/PP) 520 x 810 x 1105 mm Stål, Polypropylene Hver
15974646 2 x hylde, 1 x perforeret indsats, 1 x bundsamlebrønd (galvaniseret stålplade) 520 x 1055 x 1105 mm Stål Hver
15994646 2 x 100 kg læssehylde, 1 x perforeret indsats, 1 x bundsamlebrønd (pulverlakeret stålplade) 520 x 1055 x 1105 mm Stål Hver
15964656 3 x udtrækshylde (pulverlakeret stålplade/PP) 520 x 1055 x 1105 mm Stål, Polypropylene Hver
15914856 3 x hylde, 1 x perforeret indsats, 1 x bundopsamlingsbeholder (pulverlakeret stålplade) 520 x 1055 x 1950 mm Stål Hver
15934856 3 x hylde, 1 x perforeret indsats, 1 x bundsamlebrønd 520 x 1055 x 1950 mm Stål Hver
15994856 4 x udtrækshylde (pulverlakeret stålplade/PP) 520 x 1055 x 1950 mm Stål, Polypropylene Hver
15925166 3 x hylde, 1 x perforeret indsats, 1 x bundsamlebrønd (galvaniseret stål) 520 x 810 x 1950 mm Stål Hver
15945166 3 x hylde (pulverlakeret stålplade), 1 x perforeret indsats, 1 x bundopsamlingsbeholder (galvaniseret stålplade) 520 x 810 x 1950 mm Stål Hver
15905176 6 x udtrækshylde (pulverlakeret stålplade/PP) 520 x 810 x 1950 mm Stål, Polypropylene Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 13 options available.
13 options
Kun til indendørs brug
Artikelnummer. 15985166 Leverandør asecos™ Leverandørnr. 3053304030548
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
Kun til indendørs brug
Sikker og korrekt opbevaring af ikke-brændbare kemikalier og giftige stoffer i arbejdsområder
  • Robust konstruktion og lang levetid: robust, højkvalitets, ridsefast ydre krop med pulverlakeret tekstureret overflade
  • Ingen uautoriseret brug: døre låsbare med cylinderlås (integreret i drejehåndtaget)
  • Nem justering: Justeringshjælpemidler til at kompensere for ujævnt gulv
  • Ventilation: naturlig ventilation på grund af ventilationsåbninger i skabsbunden, klar til tilslutning til teknisk udsugningssystem
Tekniske data
Certificeringer/compliance DIN EN 16121/16122 overensstemmelse
Konfiguration 4 x udtrækshylde (pulverlakeret stålplade/PP)
Dybde (metrisk) Eksteriør 520 mm
Dybde (metrisk) interiør 493 mm
Mål (D x B x H) Indvendig 493 x 751 x 1835 mm
Dimensioner (D x B x H) 520 x 810 x 1950 mm
Dør stil Fast vindue
Til brug med (applikation) Sikker og korrekt opbevaring af ikke-brændbare kemikalier og giftige stoffer i arbejdsområder
Højde (metrisk) Udvendig 1950 mm
Højde (metrisk) interiør 1835 mm
Model- CS.195.081.WDFW
Antal døre 2
Antal hylder 4
Hylde Type Udtræk
Overfladebelægning Pulverlakeret tekstur
Vægt (metrisk) 131 kg
Bredde (metrisk) Udvendig 810 mm
Bredde (metrisk) interiør 751 mm
Farve Antracitgrå, Advarsel gul
Dybde (engelsk) Eksteriør 20.47 in.
Højde (engelsk) Udvendig 76.77 in.
Højde (metrisk) åbning 1835 mm
Materiale Stål, Polypropylene
Produkttype Skab til kemikalier
Bredde (engelsk) Udvendig 31.89 in.