Få mere at vide
asecos™ Skab til kemikalier CS-CLASSIC-G med 2 advarselsgule låger
Artikelnummer. 15974646 Shop alle asecos produkter
Konfiguration:
2 x 100 kg læssehylde, 1 x perforeret indsats, 1 x bundsamlebrønd (pulverlakeret stålplade)
2 x hylde, 1 x perforeret indsats, 1 x bundopsamlingsbeholder (pulverlakeret stålplade)
2 x hylde, 1 x perforeret indsats, 1 x bundsamlebrønd (galvaniseret stålplade)
3 x hylde (pulverlakeret stålplade), 1 x perforeret indsats, 1 x bundopsamlingsbeholder (galvaniseret stålplade)
3 x hylde, 1 x perforeret indsats, 1 x bundopsamlingsbeholder (pulverlakeret stålplade)
3 x hylde, 1 x perforeret indsats, 1 x bundsamlebrønd
3 x hylde, 1 x perforeret indsats, 1 x bundsamlebrønd (galvaniseret stål)
3 x udtrækshylde (pulverlakeret stålplade/PP)
4 x udtrækshylde (pulverlakeret stålplade/PP)
6 x udtrækshylde (pulverlakeret stålplade/PP)
Højde (metrisk) Udvendig:
1105 mm
1950 mm
Bredde (metrisk) Udvendig:
810 mm
1055 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
Kun til indendørs brug
Artikelnummer. 15974646
Brand: asecos™ 3049304030498
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
This item requires a price update prior to being ordered.
Request a Price for this item here.
, 02 950 59 478
Kun til indendørs brug
Sikker og korrekt opbevaring af ikke-brændbare kemikalier og giftige stoffer i arbejdsområder
  • Robust konstruktion og lang levetid: robust, højkvalitets, ridsefast ydre krop med pulverlakeret tekstureret overflade
  • Ingen uautoriseret brug: døre låsbare med cylinderlås (integreret i drejehåndtaget)
  • Nem justering: Justeringshjælpemidler til at kompensere for ujævnt gulv
  • Ventilation: naturlig ventilation på grund af ventilationsåbninger i skabsbunden, klar til tilslutning til teknisk udsugningssystem
Tekniske data
Certificeringer/compliance DIN EN 16121/16122 overensstemmelse
Konfiguration 2 x hylde, 1 x perforeret indsats, 1 x bundsamlebrønd (galvaniseret stålplade)
Dybde (metrisk) Eksteriør 520 mm
Dybde (metrisk) interiør 493 mm
Mål (D x B x H) Indvendig 493 x 996 x 990 mm
Dimensioner (D x B x H) 520 x 1055 x 1105 mm
Dør stil Fast vindue
Til brug med (applikation) Sikker og korrekt opbevaring af ikke-brændbare kemikalier og giftige stoffer i arbejdsområder
Højde (metrisk) Udvendig 1105 mm
Højde (metrisk) interiør 990 mm
Model- CS.110.105.WDFW
Antal døre 2
Antal hylder 2
Hylde Type Standard
Overfladebelægning Pulverlakeret tekstur
Vægt (metrisk) 82.50 kg
Bredde (metrisk) Udvendig 1055 mm
Bredde (metrisk) interiør 996 mm
Farve Antracitgrå, Advarsel gul
Dybde (engelsk) Eksteriør 20.47 in.
Højde (engelsk) Udvendig 43.50 in.
Højde (metrisk) åbning 990 mm
Materiale Stål
Produkttype Skab til kemikalier
Bredde (engelsk) Udvendig 41.54 in.