Få mere at vide
uvex C500 skærebeskyttelseshandsker
Artikelnummer. p-7236922 Shop alle Uvex produkter
Størrelse:
6
8
9
10
11
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 17200431
Brand: uvex 6049706
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Uvex C500 handsker kombinerer komfort, fleksibilitet og taktilitet med det højeste niveau af skærebeskyttelse (niveau 5/C). Soft-grip belægning giver mekanisk slidstyrke.
  • Bambus TwinFlex™ Teknologien sikrer et meget højt niveau af skærebeskyttelse
  • Soft-grip belægning giver mekanisk slidstyrke
  • Meget fleksibel med god taktil fornemmelse
  • Uvex Climazone fjerner effektivt overskydende varme og fugt
  • Fri for skadelige stoffer iflg OEKO-TEX™ Standard 100
  • Silikonefri ifølge aftrykstesten
  • 3D Ergo-teknologi sikrer en sikker pasform
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Certificeringer/compliance OEKO-TEX™ Standard 100
Applikationer Industri
Belægningsmateriale Ubelagt
Farve Grøn
Hånd Ambidekstrøs
Latex fri Ja
Materiale Bambus viskose, HPPE, Polyamid
Produkttype Skærbestandige handsker
Størrelse 6
EN388 Standard 1X4XC
Til brug med (applikation) Biler, byggeri, glashåndtering, logistik, vedligeholdelse og pladebearbejdning
Køn Unisex
Handske manchet stil Strikke
Serie C500
Garnmåler 15