Få mere at vide
uvex C500 skærebeskyttelseshandsker
Artikelnummer. 15317062 Shop alle Uvex produkter
Skift visning
Størrelse:
6
8
9
10
11
Pakningsstørrelse:
Hver
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Størrelse unitSize
15317062 8 Hver
17200431 6 -
15327062 9 Hver
15387052 10 Hver
15397052 11 Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 15317062 Leverandør uvex Leverandørnr. 6049708
Læg i indkøbskurv
Edge
Læg i indkøbskurv
Uvex C500 handsker kombinerer komfort, fleksibilitet og taktilitet med det højeste niveau af skærebeskyttelse (niveau 5/C). Soft-grip belægning giver mekanisk slidstyrke.
  • Bambus TwinFlex™ Teknologien sikrer et meget højt niveau af skærebeskyttelse
  • Soft-grip belægning giver mekanisk slidstyrke
  • Meget fleksibel med god taktil fornemmelse
  • Uvex Climazone fjerner effektivt overskydende varme og fugt
  • Fri for skadelige stoffer iflg OEKO-TEX™ Standard 100
  • Silikonefri ifølge aftrykstesten
  • 3D Ergo-teknologi sikrer en sikker pasform
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Belægningsmateriale Ubelagt
Farve Grøn
Hånd Ambidekstrøs
Latex fri Ja
Materiale Bambus viskose, HPPE, Polyamid
Produkttype Skærbestandige handsker
Størrelse 8
EN388 Standard 1X4XC
Til brug med (applikation) Biler, byggeri, glashåndtering, logistik, vedligeholdelse og pladebearbejdning
Handske manchet stil Strikke
Serie C500