Få mere at vide
uvex C500 skærebeskyttelseshandsker
Artikelnummer. 15387052 Shop alle Uvex produkter
Skift visning
Størrelse:
6
8
9
10
11
Pakningsstørrelse:
Hver
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Størrelse Pakningsstørrelse
15387052 10 Hver
17200431 6 -
15317062 8 Hver
15327062 9 Hver
15397052 11 Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 15387052 Leverandør uvex Leverandørnr. 6049710
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    121.00 DKK
    110.97 DKK / Pakke med 1
    Spare 10.03 DKK
    8% Slukket
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
Læg i indkøbskurv
Uvex C500 handsker kombinerer komfort, fleksibilitet og taktilitet med det højeste niveau af skærebeskyttelse (niveau 5/C). Soft-grip belægning giver mekanisk slidstyrke.
  • Bambus TwinFlex™ Teknologien sikrer et meget højt niveau af skærebeskyttelse
  • Soft-grip belægning giver mekanisk slidstyrke
  • Meget fleksibel med god taktil fornemmelse
  • Uvex Climazone fjerner effektivt overskydende varme og fugt
  • Fri for skadelige stoffer iflg OEKO-TEX™ Standard 100
  • Silikonefri ifølge aftrykstesten
  • 3D Ergo-teknologi sikrer en sikker pasform
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Belægningsmateriale Ubelagt
Farve Grøn
Hånd Ambidekstrøs
Latex fri Ja
Materiale Bambus viskose, HPPE, Polyamid
Produkttype Skærbestandige handsker
Størrelse 10
EN388 Standard 1X4XC
Til brug med (applikation) Biler, byggeri, glashåndtering, logistik, vedligeholdelse og pladebearbejdning
Handske manchet stil Strikke
Serie C500