Få mere at vide
Butyleret hydroxytoluenkrystallint MP Biomedicals
Artikelnummer. 11348769 Shop alle MP Biomedical produkter
Skift visning
Mængde:
100 g
Artikelnummer. Mængde
11348769 100 g
1 options
Artikelnummer. 11348769 Leverandør MP Biomedicals Leverandørnr. 0210116280
 Begrænset vare
På lager
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Butylated Hydroxytoluene
CAS 128-37-0
Tæthed 7.6 (air = 1)
Molekylær formel C15H24O
Mængde 100 g
Synonym 2,6-di-tert-butyl-4-methylphenol, butylated hydroxytoluene, butylhydroxytoluene, 2,6-di-tert-butyl-p-cresol, 2,6-di-t-butyl-4-methylphenol, ionol, dbpc, dibunol, stavox, bht
InChI nøgle NLZUEZXRPGMBCV-UHFFFAOYSA-N
SMIL CC1=CC(=C(C(=C1)C(C)(C)C)O)C(C)(C)C
IUPAC navn 2,6-ditert-butyl-4-methylphenol
Molekylvægt (g/mol) 220.356
PubChem CID 31404
ChEBI CHEBI:34247
Formel vægt 220.34
Fysisk form Krystallinsk
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Butylated Hydroxytoluene
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 1
  • AKUT FARE FOR VANDMILJØET Akut kategori 1
Faresætning
  • H400-Meget giftig for vandlevende organismer.
  • H410-Meget giftig med langvarige virkninger for vandlevende organismer.
Sikkerhedssætning
  • P101-Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten.
  • P102-Opbevares utilgængeligt for børn.
  • P103-Læs etiketten før brug.
  • P273-Undgå udledning til miljøet.
  • P391-Udslip opsamles.
  • P501b-Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til de lokale/regionale/nationale/internationale forskrifter.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: Butylated Hydroxytoluene